2-Brom-1,4-dichlorbenzol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Bromo-2,5-dichlorobenzene
OR1563-100G
OR1563-25G
APOSOR1563-100GEA
108
EUR
APOSOR1563-100G
APOSOR1563-25G
2-Brom-1,4-dichlorbenzol
2-Brom-1,4-dichlorbenzol
Formel:
C₆H₃BrCl₂ Molecular Weight: 225.9 g/mol Siedepunkt: 118…120 °C/20mmHg Schmelzpunkt: 31…36 °C Dichte: 1.89 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: >110 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00018505 CAS-Nummer: 1435-50-3 EINECS: 215-859-9 |