(S)-(-)-1-Boc-3-methylpiperazin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
(S)-tert-Butyl 3-methylpiperazine-1-carboxylate, (3S)-3-Methylpiperazine, N1-BOC protected
OR15643-25G
APOSOR15643-25GEA
24.8
EUR
APOSOR15643-25G
(S)-(-)-1-Boc-3-methylpiperazin
(S)-(-)-1-Boc-3-methylpiperazin
Formel:
C₁₀H₂₀N₂O₂ Molecular Weight: 200,28 g/mol Schmelzpunkt: 38…45 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02683204 CAS-Nummer: 147081-29-6 |