(S)-1,4-Diazabicyclo[4.3.0]nonane 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR15657-1G
OR15657-250MG
APOSOR15657-1GEA
255
EUR
APOSOR15657-1G
APOSOR15657-250MG
(S)-1,4-Diazabicyclo[4.3.0]nonane 95%
(S)-1,4-Diazabicyclo[4.3.0]nonane
Formel:
C₇H₁₄N₂ Molecular Weight: 126,20 g/mol Schmelzpunkt: 180 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03787926 CAS-Nummer: 93643-24-4 UN: 3267 ADR: 8,II |