Octahydro-2H-pyrido[1,2-a]pyrazine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 1,4-Diazabicyclo[4.4.0]decane
OR15661-1G
APOSOR15661-1GEA 197 EUR
APOSOR15661-1G
Octahydro-2H-pyrido[1,2-a]pyrazine 95%
Octahydro-2H-pyrido[1,2-a]pyrazine
Formel: C₈H₁₆N₂
Molecular Weight: 140,23 g/mol
Siedepunkt: 86…87 °C/11mmHg
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01098257
CAS-Nummer: 4430-75-5
UN: 3267
ADR: 8,II