(R)-3-(Boc-amino)piperidin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: tert-Butyl N-[(3R)-piperidin-3-yl]carbamate, (R)-3-Boc-aminopiperidine, (R)-tert-Butyl piperidin-3-ylcarbamate
OR15668-100G OR15668-25G
APOSOR15668-100GEA 127 EUR
APOSOR15668-100G APOSOR15668-25G
(R)-3-(Boc-amino)piperidin
(R)-3-(Boc-amino)piperidin
Formel: C₁₀H₂₀N₂O₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03093382
CAS-Nummer: 309956-78-3