2-Methyl-2-propanyl-3-(aminomethyl)-1-piperidincarboxylat
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: tert-Butyl 3-(aminomethyl)piperidine-1-carboxylate, tert-Butyl 3-(Aminomethyl)-1-piperidinecarboxylate, 3-(Aminomethyl)-1-Boc-piperidine, 3-(Aminomethyl)-1-tert-butoxycarbonylpiperidine, 3-(Aminomethyl)-1-piperidinecarboxylic acid tert-Butyl ester
OR15670-1G
APOSOR15670-1GEA 52.2 EUR
APOSOR15670-1G
2-Methyl-2-propanyl-3-(aminomethyl)-1-piperidincarboxylat
tert-Butyl-3-(aminomethyl)piperidine-1-carboxylate
Formel: C₁₁H₂₂N₂O₂
Molecular Weight: 214,31 g/mol
Dichte: 0,995 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD01317792
CAS-Nummer: 162167-97-7
UN: 3082
ADR: 9+EHS,III