(S)-3-(Aminomethyl)-1-Boc-piperidin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: tert-Butyl (S)-3-(aminomethyl)piperidine-1-carboxylate, (S)-1-BOC-3-(Aminomethyl)piperidine
OR15672-1G OR15672-5G
APOSOR15672-1GEA 36.4 EUR
APOSOR15672-1G APOSOR15672-5G
(S)-3-(Aminomethyl)-1-Boc-piperidin 97%
(S)-3-(Aminomethyl)-1-Boc-piperidin
Formel: C₁₁H₂₂N₂O₂
Molecular Weight: 214,31 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03839877
CAS-Nummer: 140645-24-5