(S)-N-Boc-3-piperidinemethanol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (s)-n-(tert-butoxycarbonyl)-3-hydroxymethylpiperidine, (s)-tert-butyl 3-(hydroxymethyl)tetrahydro-1(2h)-pyridinecarboxylate, (S)-1-BOC-3-(Hydroxymethyl)piperidine, tert-Butyl (S)-3-(hydroxymethyl)piperidine-1-carboxylate
OR15674-1G OR15674-25G OR15674-5G
APOSOR15674-1GEA 21.9 EUR
APOSOR15674-1G APOSOR15674-25G APOSOR15674-5G
(S)-N-Boc-3-piperidinemethanol
(S)-N-Boc-3-piperidinemethanol
Formel: C₁₁H₂₁NO₃
Molecular Weight: 215,293 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02683203
CAS-Nummer: 140695-84-7