1-Boc-3-(methylamino)piperidin

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: 3-(Methylamino)piperidine, N1-BOC protected, 1-Boc-3-methylaminopieridine

OR15675-25G OR15675-5G OR15675-100G
APOSOR15675-25GEA 255 EUR
APOSOR15675-25G APOSOR15675-5G APOSOR15675-100G
1-Boc-3-(methylamino)piperidin
1-Boc-3-(methylamino)piperidin
Formel: C₁₁H₂₂N₂O₂
Siedepunkt: 95…99 °C/ 0,6mmHg
Dichte: 0,983 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD04114980
CAS-Nummer: 392331-89-4
UN: 2810
ADR: 6.1,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR