1-Boc-4-(methylamino)piperidin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
4-(Methylamino)piperidine, N1-BOC protected, tert-Butyl 4-(methylamino)piperidine-1-carboxylate
OR15676-25G
OR15676-100G
APOSOR15676-25GEA
65.4
EUR
APOSOR15676-25G
APOSOR15676-100G
1-Boc-4-(methylamino)piperidin
1-Boc-4-(methylamino)piperidin
Formel:
C₁₁H₂₂N₂O₂ Dichte: 1,005 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: >110 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD02259411 CAS-Nummer: 147539-41-1 UN: 2811 ADR: 6.1,III |