3-Formyl-N-(tert-butoxycarbonyl)piperidine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Piperidine-3-carboxaldehyde, N-BOC protected, tert-Butyl 3-formylpiperidine-1-carboxylate
OR15677-5G OR15677-25G OR15677-100G
APOSOR15677-5GEA 39.3 EUR
APOSOR15677-5G APOSOR15677-25G APOSOR15677-100G
3-Formyl-N-(tert-butoxycarbonyl)piperidine 98%
3-Formyl-N-(tert-butoxycarbonyl)piperidine
Formel: C₁₁H₁₉NO₃
Molecular Weight: 213.28 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02179020
CAS-Nummer: 118156-93-7