7,7,8,8-Tetracyanoquinodimethane 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 1,4-Bis(dicyanomethylene)cyclohexadiene, TCNQ, 7,7,8,8-Tetracyanoquinodimethane, 7,7,8,8-Tetracyanoquinonedimethane
OR1571-5G OR1571-25G
APOSOR1571-5GEA 69.6 EUR
APOSOR1571-5G APOSOR1571-25G
7,7,8,8-Tetracyanoquinodimethane 98%
7,7,8,8-Tetracyanoquinodimethane
Formel: C₁₂H₄N₄
Molecular Weight: 204.19 g/mol
Schmelzpunkt: 287…289 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011664
CAS-Nummer: 1518-16-7
UN: 3439
ADR: 6.1 III