4-Amino-2,6-dimethylpyridin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2,6-Dimethylpyridin-4-amine
OR15746-1G
OR15746-5G
APOSOR15746-1GEA
46.4
EUR
APOSOR15746-1G
APOSOR15746-5G
4-Amino-2,6-dimethylpyridin
4-Amino-2,6-dimethylpyridine
Formel:
C₇H₁₀N₂ Molecular Weight: 122,17 g/mol Schmelzpunkt: 186…187 °C Dichte: 1,039 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00130078 CAS-Nummer: 3512-80-9 EINECS: 225-515-1 |