tert-Butylbromacetat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Bromoacetic tert-butyl ester
OR1584-250G OR1584-50G OR1584-500G
APOSOR1584-250GEA 78.3 EUR
APOSOR1584-250G APOSOR1584-50G APOSOR1584-500G
tert-Butylbromacetat 98%
tert-Butylbromacetat
Formel: BrCH₂COOC(CH₃)₂
Molecular Weight: 195.06 g/mol
Siedepunkt: 50…51 °C/10mmHg
Dichte: 1.33 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 49 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000188
CAS-Nummer: 5292-43-3
EINECS: 226-133-6
UN: 1993
ADR: 3 III