3-Amino-2,6-dimethoxypyridine 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR1585-1G
OR1585-250MG
OR1585-5G
APOSOR1585-1GEA
65.4
EUR
APOSOR1585-1G
APOSOR1585-250MG
APOSOR1585-5G
3-Amino-2,6-dimethoxypyridine 95+%
3-Amino-2,6-dimethoxypyridine
Formel:
C7H10N2O2 Molecular Weight: 154,1665 g/mol Siedepunkt: 116…117 °C/10mmHg Schmelzpunkt: 41…43 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00832865 CAS-Nummer: 28020-37-3 |