2-Chlorthiophenol 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: o-Chlorthiophenol, 2-Chlorbenzol-1-thiol, 1-Chlor-2-mercaptobenzol, 2-Chlorbenzolthiol, 2-Chlorphenylmercaptan
OR1590-100G OR1590-25G OR1590-5G
APOSOR1590-100GEA 95.7 EUR
APOSOR1590-100G APOSOR1590-25G APOSOR1590-5G
2-Chlorthiophenol 99%
2-Chlorthiophenol
Formel: C₆H₅ClS
Molecular Weight: 144.62 g/mol
Siedepunkt: 204…206 °C
Dichte: 1.275 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 88 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00004830
CAS-Nummer: 6320-03-2
EINECS: 228-667-5
UN: 3265
ADR: 8 II