2-Thiazolcarbonsäure 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Thiazole-2-carboxylic acid
OR15912-5G OR15912-10G
APOSOR15912-5GEA 78.3 EUR
APOSOR15912-5G APOSOR15912-10G
2-Thiazolcarbonsäure 95%
2-Thiazolecarboxylic acid
Formel: C₄H₃NO₂S
Molecular Weight: 129,14 g/mol
Schmelzpunkt: 91,5…93 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02094169
CAS-Nummer: 14190-59-1