(2R,3R)-(-)-2,3-Butandiol 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (R,R)-(-)-2,3-Dihydroxybutan, (R,R)-(-)-2,3-Butylenglycol, (2R,3R)-(-)-2,3-Dihydroxybutan, (R,R)-(-)-2,3-Butandiol, (2R,3R)-(-)-2,3-Butylenglycol, D(-)-2,3-Butandiol, (R,R)-(-)-2,3-Butylenglykol, (2R,3R)-(-)-2,3-Butylenglykol
OR15918-1G OR15918-5G OR15918-10G
APOSOR15918-1GEA 21.9 EUR
APOSOR15918-1G APOSOR15918-5G APOSOR15918-10G
(2R,3R)-(-)-2,3-Butandiol 99%
(2R,3R)-(-)-2,3-Butandiol
Formel: C₄H₁₀O₂
Molecular Weight: 90,12 g/mol
Siedepunkt: 179…180 °C
Dichte: 0,987 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 85 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064267
CAS-Nummer: 24347-58-8
EINECS: 246-186-9