(2S,3S)-(+)-2,3-Butandiol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (S,S)-(+)-2,3-Butylenglykol, (S,S)-(+)-2,3-Butylenglycol, (2S,3S)-(+)-2,3-Butylenglykol, (2S,3S)-(+)-2,3-Dihydroxybutan, L(+)-2,3-Butandiol, (2S,3S)-(+)-2,3-Butylenglycol, (S,S)-(+)-2,3-Butandiol, (S,S)-(+)-2,3-Dihydroxybutan
OR15919-1G OR15919-5G OR15919-250MG
APOSOR15919-1GEA 37.7 EUR
APOSOR15919-1G APOSOR15919-5G APOSOR15919-250MG
(2S,3S)-(+)-2,3-Butandiol
(2S,3S)-(+)-2,3-Butandiol
Formel: C₄H₁₀O₂
Molecular Weight: 90.12 g/mol
Siedepunkt: 179…182 °C
Dichte: 0.987 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 85 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00063648
CAS-Nummer: 19132-06-0