4,5,6-Trichlorpyrimidin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR15924-1G OR15924-10G
APOSOR15924-1GEA 52.2 EUR
APOSOR15924-1G APOSOR15924-10G
4,5,6-Trichlorpyrimidin
4,5,6-Trichloropyrimidine
Formel: C₄HCl₃N₂
Molecular Weight: 183,4231 g/mol
Siedepunkt: 87 °C/12mmHg
Schmelzpunkt: 53 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08458457
CAS-Nummer: 1780-27-4