4-tert-Butyl-1-(brommethyl)benzol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 1-(Bromomethyl)-4-(tert-butyl)benzene, 4-(tert-Butyl)benzylbromide
OR15934-100G
APOSOR15934-100GEA 92.8 EUR
APOSOR15934-100G
4-tert-Butyl-1-(brommethyl)benzol 98%
4-tert-Butyl-1-(brommethyl)benzol
Formel: C₁₁H₁₅Br
Molecular Weight: 227,14 g/mol
Siedepunkt: 93…94 °C/1,5mmHg
Schmelzpunkt: 44538 °C
Dichte: 1,236 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000180
CAS-Nummer: 18880-00-7
UN: 3265
ADR: 8,II