2,4-Dichlor-5-nitropyridin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR15939-1G OR15939-5G OR15939-25G
APOSOR15939-1GEA 27.7 EUR
APOSOR15939-1G APOSOR15939-5G APOSOR15939-25G
2,4-Dichlor-5-nitropyridin 97%
2,4-Dichloro-5-nitropyridine
Formel: C₅H₂Cl₂N₂O₂
Molecular Weight: 192,9900 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07368834
CAS-Nummer: 4487-56-3