2-Chloro-3-methoxypropionic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR15940-1G OR15940-5G
APOSOR15940-1GEA 154 EUR
APOSOR15940-1G APOSOR15940-5G
2-Chloro-3-methoxypropionic acid
2-Chloro-3-methoxypropionic acid
Formel: C₄H₇ClO₃
Molecular Weight: 138,55 g/mol
Siedepunkt: 155 °C/24,8mmHg
Dichte: 1,3 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03093624
CAS-Nummer: 2544-05-0
UN: 3265
ADR: 8,III