2-Pyrimidincarbonsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Pyrimidine-2-carboxylic acid, 2-Carboxypyrimidine
OR15942-5G
OR15942-25G
APOSOR15942-5GEA
26.1
EUR
APOSOR15942-5G
APOSOR15942-25G
2-Pyrimidincarbonsäure 97%
2-Pyrimidinecarboxylic acid
Formel:
C₅H₄N₂O₂ Molecular Weight: 124,1 g/mol Schmelzpunkt: 193…200 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00856161 CAS-Nummer: 31519-62-7 |