3,4-Dibromthiophen 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR15943-100G OR15943-25G OR15943-500G
APOSOR15943-100GEA 42.2 EUR
APOSOR15943-100G APOSOR15943-25G APOSOR15943-500G
3,4-Dibromthiophen 98%
3,4-Dibromothiophene
Formel: C₄H₂Br₂S
Molecular Weight: 241,93 g/mol
Siedepunkt: 221…222 °C
Schmelzpunkt: 44320 °C
Dichte: 2,188 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005465
CAS-Nummer: 3141-26-2
EINECS: 221-546-8