1-(6-Methylpyrazin-2-yl)piperidin-3-carbonsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR15957-1G OR15957-250MG
APOSOR15957-1GEA 731 EUR
APOSOR15957-1G APOSOR15957-250MG
1-(6-Methylpyrazin-2-yl)piperidin-3-carbonsäure
1-(6-Methylpyrazin-2-yl)piperidin-3-carbonsäure
Formel: C₁₁H₁₅N₃O₂
Schmelzpunkt: 185…186.5 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 930111-02-7
UN: 2811
ADR: 6.1 III