4-Hydroxyphenylglyoxal hydrate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR1597-1G OR1597-5G
APOSOR1597-1GEA 219 EUR
APOSOR1597-1G APOSOR1597-5G
4-Hydroxyphenylglyoxal hydrate 95%
4-Hydroxyphenylglyoxal hydrate
Formel: C₈H₈O₄
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 197447-05-5