1-Hydroxy-1-cyclopropanecarboxylic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-hydroxycyclopropane-1-carboxylic acid, 1-Hydroxycyclopropanecarboxylic acid
OR15989-1G OR15989-5G OR15989-25G
APOSOR15989-1GEA 21.9 EUR
APOSOR15989-1G APOSOR15989-5G APOSOR15989-25G
1-Hydroxy-1-cyclopropanecarboxylic acid 98%
1-Hydroxy-1-cyclopropanecarboxylic acid
Formel: C₄H₆O₃
Molecular Weight: 102,089 g/mol
Schmelzpunkt: 108…110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010797
CAS-Nummer: 17994-25-1