5-Brom-2-chlortoluol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Brom-4-chlor-3-methylbenzol
OR1599-25G
OR1599-100G
OR1599-5G
APOSOR1599-25GEA
24.8
EUR
APOSOR1599-25G
APOSOR1599-100G
APOSOR1599-5G
5-Brom-2-chlortoluol
5-Brom-2-chlortoluol
Formel:
C₇H₆BrCl Molecular Weight: 205,48 g/mol Siedepunkt: 90…93 °C/10mmHg Dichte: 1,549 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 96 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00018503 CAS-Nummer: 54932-72-8 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...