(1S,2R)-N1-(tert-Butoxycarbonyl)-1,2-cyclohexanediamine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(1S,2R)-N1-Boc-1,2-cyclohexanediamine, (1S,2R)-2-Amino-1-(tert-butoxycarbonylamino)cyclohexane, tert-Butyl ((1S,2R)-2-aminocyclohexyl)carbamate, (1S,2R)-2-Amino-1-(Boc-amino)cyclohexane
OR15997-1G
OR15997-5G
OR15997-10G
APOSOR15997-1GEA
114
EUR
APOSOR15997-1G
APOSOR15997-5G
APOSOR15997-10G
(1S,2R)-N1-(tert-Butoxycarbonyl)-1,2-cyclohexanediamine
(1S,2R)-N1-(tert-Butoxycarbonyl)-1,2-cyclohexanediamine
Formel:
C₁₁H₂₂N₂O₂ Molecular Weight: 214.31 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD09952105 CAS-Nummer: 365996-30-1 |