4-Methoxyphenylglyoxal hydrate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR1600-1G OR1600-5G
APOSOR1600-1GEA 0 EUR
APOSOR1600-1G APOSOR1600-5G
4-Methoxyphenylglyoxal hydrate 95%
4-Methoxyphenylglyoxal hydrate
Formel: C₉H₁₀O₄
Siedepunkt: 145…147 °C/13mmHg
Schmelzpunkt: 35 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00234534
CAS-Nummer: 16208-17-6