1-Boc-4-ethylaminopiperidine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Boc-4-Ethylaminopiperidine, 4-(Ethylamino)piperidine, N1-BOC protected
OR16030-5G
APOSOR16030-5GEA 186 EUR
APOSOR16030-5G
1-Boc-4-ethylaminopiperidine
1-Boc-4-ethylaminopiperidine
Formel: C₁₂H₂₄N₂O₂
Molecular Weight: 228,34 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD06808580
CAS-Nummer: 264905-39-7