Oxo[4-(piperidin-1-yl)phenyl]acetaldehyde hydrate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-[4-(2-Oxoethanoyl)phenyl]piperidine hydrate, 4-(Piperidin-1-yl)phenylglyoxal hydrate
OR1613-1G
OR1613-500MG
OR1613-5G
APOSOR1613-1GEA
174
EUR
APOSOR1613-1G
APOSOR1613-500MG
APOSOR1613-5G
Oxo[4-(piperidin-1-yl)phenyl]acetaldehyde hydrate 95%
Oxo[4-(piperidin-1-yl)phenyl]acetaldehyde hydrate
Formel:
C₁₃H₁₅NO₂.H₂O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08705865 CAS-Nummer: 93290-93-8 |