2-(Methylsulphinyl)benzenecarboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-(Methylsulphinyl)benzoic acid
OR16149-1G
OR16149-250MG
OR16149-500MG
APOSOR16149-1GEA
91.5
EUR
APOSOR16149-1G
APOSOR16149-250MG
APOSOR16149-500MG
2-(Methylsulphinyl)benzenecarboxylic acid
2-(Methylsulphinyl)benzenecarboxylic acid
Formel:
C₈H₈O₃S Molecular Weight: 184,22 g/mol Schmelzpunkt: 150…178 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01936003 CAS-Nummer: 19093-34-6 |