6-Amino-3-brom-1H-indazol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Bromo-1H-indazol-6-amine
OR16151-1G OR16151-5G
APOSOR16151-1GEA 190 EUR
APOSOR16151-1G APOSOR16151-5G
6-Amino-3-brom-1H-indazol
6-Amino-3-bromo-1H-indazole
Formel: C₇H₆BrN₃
Molecular Weight: 212.466 g/mol
Schmelzpunkt: 220 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07781649
CAS-Nummer: 52347-72-5