4-Bromo-1,1,3,3,6-pentamethyl-7-nitro-2,3-dihydro-1H-inden-5-ylamine
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
5-Amino-4-bromo-7-nitro-1,1,3,3,6-pentamethylindane
OR16156-1G
OR16156-5G
APOSOR16156-1GEA
105
EUR
APOSOR16156-1G
APOSOR16156-5G
4-Bromo-1,1,3,3,6-pentamethyl-7-nitro-2,3-dihydro-1H-inden-5-ylamine
4-Bromo-1,1,3,3,6-pentamethyl-7-nitro-2,3-dihydro-1H-inden-5-ylamine
Formel:
C₁₄H₁₉BrN₂O₂ Molecular Weight: 327,23 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11100123 CAS-Nummer: 1210378-97-4 |