2-Chlor-4-hydroxybenzonitril 98+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR16169-1G OR16169-25G OR16169-5G
APOSOR16169-1GEA 21.9 EUR
APOSOR16169-1G APOSOR16169-25G APOSOR16169-5G
2-Chlor-4-hydroxybenzonitril 98+%
2-Chlor-4-hydroxybenzonitril
Formel: C₇H₄ClNO
Molecular Weight: 153,57 g/mol
Schmelzpunkt: 160 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00052185
CAS-Nummer: 3336-16-1