2-(3,4-Dichlorophenyl)-2-oxoacetaldehyde hydrate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3,4-Dichlorophenylglyoxal hydrate
OR1627-1G OR1627-25G OR1627-5G
APOSOR1627-1GEA 102 EUR
APOSOR1627-1G APOSOR1627-25G APOSOR1627-5G
2-(3,4-Dichlorophenyl)-2-oxoacetaldehyde hydrate 95%
2-(3,4-Dichlorophenyl)-2-oxoacetaldehyde hydrate
Formel: C₈H₆Cl₂O₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 859775-23-8