4-Chlorbenzoylchlorid 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: p-Chlorbenzoesäurechlorid, p-Chlorbenzoylchlorid

OR16400-100G OR16400-25G
APOSOR16400-100GEA 33.5 EUR
APOSOR16400-100G APOSOR16400-25G
4-Chlorbenzoylchlorid 98%
4-Chlorbenzoylchlorid
Formel: C₇H₄Cl₂O
Molecular Weight: 175,01 g/mol
Siedepunkt: 221…222 °C
Schmelzpunkt: 41944 °C
Dichte: 1,377 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 105 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000686
CAS-Nummer: 122-01-0
EINECS: 204-515-3
UN: 3265
ADR: 8,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR