4-Bromdiphenylether (BDE Nr. 3)
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 4-Bromodiphenyl ether, 1-Bromo-4-phenoxybenzene
OR16402-25G
APOSOR16402-25GEA 21.9 EUR
APOSOR16402-25G
4-Bromdiphenylether (BDE Nr. 3)
4-Bromdiphenylether (BDE Nr. 3)
Formel: C₁₂H₉BrO
Molecular Weight: 249,11 g/mol
Siedepunkt: 305 °C
Dichte: 1,423 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >113 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000094
CAS-Nummer: 101-55-3
UN: 3082
ADR: 9+EHS,III