2-(2-Nitrophenyl)ethanol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR16411-100G OR16411-25G
APOSOR16411-100GEA 417 EUR
APOSOR16411-100G APOSOR16411-25G
2-(2-Nitrophenyl)ethanol
2-(2-Nitrophenyl)ethanol
Formel: C₈H₉NO₃
Molecular Weight: 167.17 g/mol
Siedepunkt: 267 °C
Schmelzpunkt: 2 °C
Dichte: 1.19 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 113 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007192
CAS-Nummer: 15121-84-3
EINECS: 239-178-1