2,2,2-Trichlorethylchlorformiat 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Chlorameisensäure(2,2,2-trichlorethyl)ester
OR16412-100G
OR16412-25G
OR16412-500G
APOSOR16412-100GEA
116
EUR
APOSOR16412-100G
APOSOR16412-25G
APOSOR16412-500G
2,2,2-Trichlorethylchlorformiat 95%
2,2,2-Trichlorethylchlorformiat
Formel:
C₃H₂Cl₄O₂ Molecular Weight: 211.86 g/mol Siedepunkt: 171…172 °C Schmelzpunkt: 0…2 °C Dichte: 1.539 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: >100 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00000810 CAS-Nummer: 17341-93-4 EINECS: 241-363-7 UN: 3277 ADR: 6.1+8 II |