[4-(Hydroxymethyl)phenoxy]essigsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4-Hydroxymethyl-phenoxyacetic acid, HMP Linker
OR16415-25G
OR16415-5G
APOSOR16415-25GEA
40.6
EUR
APOSOR16415-25G
APOSOR16415-5G
[4-(Hydroxymethyl)phenoxy]essigsäure 97%
4-(Hydroxymethyl)phenoxyacetic acid
Formel:
C₉H₁₀O₄ Molecular Weight: 182,2 g/mol Schmelzpunkt: 107…114 °C Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD00057827 CAS-Nummer: 68858-21-9 |