5-Methoxynicotinic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR16421-1G OR16421-250MG
APOSOR16421-1GEA 29 EUR
APOSOR16421-1G APOSOR16421-250MG
5-Methoxynicotinic acid
5-Methoxynicotinic acid
Formel: C7H7NO3
Molecular Weight: 153,1400 g/mol
Schmelzpunkt: 127…131 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01603648
CAS-Nummer: 20826-03-3