1-(4-Chlorphenyl)-N-methylmethanamin
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 4-Chloro-N-methylbenzylamine
OR16428-5G
APOSOR16428-5GEA 59.6 EUR
APOSOR16428-5G
1-(4-Chlorphenyl)-N-methylmethanamin
1-(4-Chlorophenyl)-N-methylmethanamine
Formel: C₈H₁₀ClN
Molecular Weight: 155,6247 g/mol
Siedepunkt: 77…78 °C/1mmHg
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00018749
CAS-Nummer: 104-11-0
EINECS: 201-175-3
UN: 3265
ADR: 8,III