Tetrabutylammoniumnitrat
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR16429-100G OR16429-500G
APOSOR16429-100GEA 209 EUR
APOSOR16429-100G APOSOR16429-500G
Tetrabutylammoniumnitrat
Tetrabutylammoniumnitrat
Formel: C₁₆H₃₆N₂O₃
Schmelzpunkt: 116…119 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00043202
CAS-Nummer: 1941-27-1
EINECS: 217-726-0
UN: 1479
ADR: 5.1,III