4-Bromo-1H-benzoimidazole 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR16442-1G OR16442-5G OR16442-25G
APOSOR16442-1GEA 49.3 EUR
APOSOR16442-1G APOSOR16442-5G APOSOR16442-25G
4-Bromo-1H-benzoimidazole 98%
4-Bromo-1H-benzoimidazole
Formel: C₇H₅BrN₂
Schmelzpunkt: 166…168 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09754164
CAS-Nummer: 83741-35-9

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR