(±)-Tetrahydrofuran-2-carbonsäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Tetrahydrofuran-3-carboxylic acid, Tetrahydro-3-furoic acid
OR16452-1G
OR16452-5G
OR16452-25G
APOSOR16452-1GEA
21.9
EUR
APOSOR16452-1G
APOSOR16452-5G
APOSOR16452-25G
(±)-Tetrahydrofuran-2-carbonsäure
(±)-Tetrahydrofuran-2-carbonsäure
Formel:
C₅H₈O₃ Siedepunkt: 140…141 °C/15mmHg Dichte: 1,214 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 113 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00075173 CAS-Nummer: 89364-31-8 |