(3aR,6aS)-5-Benzyltetrahydropyrrolo[3,4-c]pyrrole-1,3(2H,3aH)-dione
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR16463-1G OR16463-500MG
APOSOR16463-1GEA 538 EUR
APOSOR16463-1G APOSOR16463-500MG
(3aR,6aS)-5-Benzyltetrahydropyrrolo[3,4-c]pyrrole-1,3(2H,3aH)-dione
(3aR,6aS)-5-Benzyltetrahydropyrrolo[3,4-c]pyrrole-1,3(2H,3aH)-dione
Formel: C₁₃H₁₄N₂O₂
Schmelzpunkt: 157…158 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04116221
CAS-Nummer: 370879-53-1