N-Methyl-2-phenylacetamide
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR16469-1G OR16469-5G
APOSOR16469-1GEA 72.5 EUR
APOSOR16469-1G APOSOR16469-5G
N-Methyl-2-phenylacetamide
N-Methyl-2-phenylacetamide
Formel: C₉H₁₁NO
Siedepunkt: 330,3 °C
Schmelzpunkt: 53…58 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00051354
CAS-Nummer: 6830-82-6